Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 275,00 |
25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 436,00 |
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 822,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97%
concentration
~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C/C=C\C=C\C=C\[C@@H](SC[C@@H](N)C(=O)NCC(O)=O)[C@@H](O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C25H40N2O6S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-22(21(28)15-14-17-23(29)30)34-19-20(26)25(33)27-18-24(31)32/h6-7,9-13,16,20-22,28H,2-5,8,14-15,17-19,26H2,1H3,(H,27,33)(H,29,30)(H,31,32)/b7-6+,10-9-,12-11+,16-13+/t20-,21+,22-/m1/s1
InChI key
YEESKJGWJFYOOK-GKWRKXFUSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6), ≥97% | description Major uterine luteolytic prostaglandin. | description InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution | description The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. |
| assay ≥97% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| concentration ~50 μg/mL (in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6) | concentration - | concentration - | concentration - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?