Merck
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen Medium Basis
BioChemika, suitable for microbiology
Synonym(e):
L.J. Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Produktlinie
BioChemika
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
microbiology
Eignung
mycobacteria
Anwendung
Lowenstein Jensen Medium wird, mit dem Zusatz von Eier, für die Kultivierung von Mykobakterien, speziell Mycobacterium tuberculosis, verwendet.
Komponenten
Komponente (g/L)
L-Asparagin 3.60
Kaliumphosphat monobasisch 2.40
Magnesiumsulfat 0.24
Magnesiumcitrat 0.60
Kartoffelmehl 30.00
Malachitgrün 0.40
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)