Fortfahren mit
L1875
L-(+)-Milchsäure -Lösung
30% in H2O (by weight)
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxy-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
30% in H2O (by weight)
solubility
water: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
L-(+)-Lactic acid solution may be used in the preparation of novel pH-sensitive physically crosslinked hydrogels. It may be used in the preparation of low molecular weight poly(lactic acid) by direct polycondensation.
Other Notes
wässrige L(+)-Lactat-Lösungen
Purity equivalent to L 1750.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27714L640227715
description
30% in H2O (by weight)
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
description
BioXtra, ≥98% (titration)
description
80%
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble(lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
concentration
30% in H2O (by weight)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Milchsäure -Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)