Fortfahren mit
L1277
Lectin from Lens culinaris (lentil)
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
Synonym(e):
Lens culinaris agglutinin, LcH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
packaging
vial of ~1 mg protein
pI 
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
LcH is not blood group specific. It has an affinity for terminal α-D-mannosyl and α-D-glucosyl residues. LcH is comprised of two isomers, LcH-A (mol. wt. 49,000) and LcH-B (mol. wt. 49,000). LcH-A is mitogenic. Conjugates are prepared from purified lectin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9267L0511L0401
description
Isoelectric focusing marker, pI (1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
description
lyophilized powder
description
Sepharose conjugate, saline suspension
description
FITC conjugate, buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of ~1 mg protein
packaging
-
packaging
-
packaging
-
pI 
(1) 8.2, (2) 8.6, (3) 8.8
pI 
-
pI 
-
pI 
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)