Fortfahren mit
L060082
Oxidationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
concentration
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
Preparation Note
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Other Notes
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L060060L060030L060050
description
-
description
0.02 M, configured for ABI
description
0.1 M, configured for ABI
description
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
concentration
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
concentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
concentration
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
concentration
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxidationsmittel
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 110-86-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)