Fortfahren mit
L060005
Oxidationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
6 x 450 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
MDL number:
€ 381,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
concentration
5-9 mmol/L iodine (titration)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L060060L060082L060080
description
-
description
0.02 M, configured for ABI
description
-
description
0.02 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
concentration
5-9 mmol/L iodine (titration)
concentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
concentration
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
concentration
3.9-4.7 g/L (Iodine content, titration)
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxidationsmittel
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-86-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)