Wichtige Dokumente
K4500
Mesoxalsäurehydrat Monohydrat
≥97.0%
Synonym(e):
Dihydroxymalonsäure, Mesoxalsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H2O5 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?