Fortfahren mit
06372
β-Hydroxybrenztraubensäure
≥95.0% (dry substance, T)
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-oxopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95.0% (dry substance, T)
Form:
powder and chunks
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (dry substance, T)
form
powder and chunks
impurities
≤15.0% water
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O4/c4-1-2(5)3(6)7/h4H,1H2,(H,6,7)
InChI key
HHDDCCUIIUWNGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hydroxy(phenyl)pyruvic acid reductase in Actaea racemosa L.: a putative enzyme in cimicifugic and fukinolic acid biosynthesis.: This study investigates the role of β-Hydroxypyruvic acid in the biosynthesis of bioactive compounds in Actaea racemosa, highlighting its importance in plant secondary metabolism and potential applications in medicinal chemistry (Jahn and Petersen, 2024).
  • The gut microbiota confers protection in the CNS against neurodegeneration induced by manganism.: Research shows the protective role of β-Hydroxypyruvic acid derivatives produced by gut microbiota against neurodegenerative conditions, providing insights into therapeutic strategies for neurological disorders (Wang et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration[1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06367P76209I7017
assay
≥95.0% (dry substance, T)
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
95%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder and chunks
form
powder
form
-
form
-
impurities
≤15.0% water
impurities
~1 mol water
impurities
-
impurities
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)