Fortfahren mit
K3627
Kallikrein from porcine pancreas
≥40 units/mg protein
Synonym(e):
Kininogenase, Kininogenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 747,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-574-5
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein
€ 747,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
specific activity
≥40 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Kallikrein exists as an inactive prokallikrein in the porcine pancreas.[1] The porcine kallikrein gene region is localized on chromosome 6q12-q21.[2]
Application
Kallikrein from porcine pancreas has been used:
  • as a matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) zymogen activator[3]
  • as a component of cell culture to test its effect on rat subventricular zone (SVZ) cells and oligodendrocyte progenitor cells (OPC) proliferation and survival[4]
  • as a model enzyme to track kinetic data and visual detection limits of hydrolysis by hydrolytic enzymes in the two-phases array[5]
Biochem/physiol Actions
Kallikrein active forms are generated by the enzymatic action of trypsin.[1] It is a serine protease that mediates the activation of growth factors and substrates.[2]
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of Nα-benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) to Nα-benzoyl-L-arginine and ethanol per min at pH 8.7 at 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3126420307K2638
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)
specific activity
≥15 units/mg protein
specific activity
≥5 units/mg protein
form
solid
form
lyophilized (cake)
form
liquid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)