Merck
K2764
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L3 (KLK-L3, KLK9) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Kallikrein-like 3
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~27.5 kDa by calculation
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KLK9(284366)
Immunogen
peptide corresponding to the human kallikrein L3 protein (amino acids 239-250).
Physikalische Form
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)