Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~28 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: 1:500-1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KLK15(55554)
mouse ... Klk15(317652)
rat ... Klk15(292873)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to residues 75-87 of human Kallikrein 15. This sequence is 92% identical in mouse and rat.
Physical form
solution in phosphate buffered saline, containing 0.02% sodium azide.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| K1640-100UG | 04061835686537 |