Fortfahren mit
K2389
Kainic acid monohydrate
From Digenea simplex, ≥98% (HPLC), Kainate glutamate receptor agonist, powder
Synonym(e):
2-Carboxy-3-carboxymethyl-4-isopropenylpyrrolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kainic acid monohydrate, ≥98% (HPLC), from Digenea simplex
biological source
Digenea simplex
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI key
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
Application
Kainic acid monohydrate has been used:
  • As a convulsant to induce epileptogenesis and epilepsy in mice.
  • To stimulate in vitro excitotoxic trauma in spiral ganglion neurons on inner hair cells.
  • To induce seizures in rat model.
  • To induce status epilepticus in adult male Wistar rats.
Biochem/physiol Actions
Agonist for kainate class of ionotropic glutamate receptors.
Kainic acid monohydrate is an agonist at the kainate class of ionotropic glutamate receptors, which induces seizures and neurodegeneration in vivo and is used to induce experimental epilepsy in rodents and study the mechanisms of excitation-induced neuronal apoptosis.
Ionotropic glutamate receptors form ion channels, and conduct Na+ and K+ fluxes. The receptors possess an agonist binding site and it encounters a conformational change upon agonist binding to it. Kainate gated channels participate in glutamate-induced excitatory postsynaptic neuronal potential.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K0250D1064420318
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
dilute base: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL
color
white
color
-
color
-
color
off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kainic acid monohydrate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)