Merck
K1634
Sigma-Aldrich
Karanjin from Pongamia glabra oil
Synonym(e):
Pongamol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)