Fortfahren mit
K1140
Kifunensin
solid,film or powder, ≥98%
Synonym(e):
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridin-2,3-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.19
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
€ 286,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kifunensin, mannosidase inhibitor
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
film or powder, solid
solubility
water, double-distilled: 50 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI key
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
General description
Kifunensin ist eine Alkaloidverbindung, die aus dem Actinomycet Kitasporia Kifunensin isoliert wird.
Application
Kifunensin wird als Inhibitor von Mannosidase I in Jurkat-T-Zellen, menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK293T/17) und Fibroblastenzellen aus Mäuseembryonen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Kifunensin ist ein selektiver Inhibitor der Glykoprotein-verarbeitenden α-Mannosidasen der Klasse I.
Kifunensin unterdrückt den mit dem endoplasmatischen Retikulum assoziierten Abbau (ERAD) durch die Hemmung der mit dem endoplasmatischen Retikulum assoziierten Mannosidaseaktivität. Es ist auch ein Glukosidasehemmer für die Glycosylhydrolase-Familie 47 der Klasse I nach CAZy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
422500EMU0517011445481
description
mannosidase inhibitor
description
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
description
targeting mouse Man1a2
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... MAN1A1(4121), MAN1A2(10905), MAN1B1(11253), MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155), MAN1A2(17156), MAN1B1(227619), MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410), MAN1A2(295319), MAN1B1(499751), MAN1C1(362625)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... MAN1A2(17156), Man1a2(17156)
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
film or powder, solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
-
solubility
water, double-distilled: 50 mM
solubility
hot water: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)