Fortfahren mit
I9890
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt
≥98% (HPLC and TLC), ADP ribosylation inhibitor
Synonym(e):
MIBG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10IN3 · 1/2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC and TLC)
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
m-Iodobenzylguanidine hemisulfate salt, ≥98% (HPLC and TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC and TLC)
impurities
<0.5% Free iodobenzylamine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCc1cccc(I)c1.NC(=N)NCc2cccc(I)c2
InChI
1S/2C8H10IN3.H2O4S/c2*9-7-3-1-2-6(4-7)5-12-8(10)11;1-5(2,3)4/h2*1-4H,5H2,(H4,10,11,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
XNACDNPGABUBFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antitumor agent which inhibits ADP ribosylation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1155SML0962N9653
description
≥98% (HPLC and TLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
<0.5% Free iodobenzylamine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)