Fortfahren mit
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL, color-coded blue
Synonym(e):
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops, Simport Plastics L200-1A, sampling loop
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
€ 434,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
loop size
1 μL
color
color-coded blue
General description
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Packaging
In tray packs containing 10 loops
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7523I8388I7898
Inoculating Loop loop size 1 μL, color-coded blue
I8263
Inoculating Loop
Inoculating Loop loop size 10 μL, color-coded yellow
I8388
Inoculating Loop
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
loop size
1 μL
loop size
-
loop size
10 μL
loop size
-
color
color-coded blue
color
blue
color
color-coded yellow
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Loop
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)