Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OIC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.02
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-159-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1939973
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
2-Iodo-Sobenzoesäure,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
230 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1[I]=O
InChI
1S/C7H5IO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8-11/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Spaltung von Tryptophanyl-Peptid-Bindungen.
Biochem/physiol Actions
2-Iodosobenzoic acid (IBA) may be used to study enzyme structure and activity. IBA is used as an oxidant which oxidizes vicinal sulfhydryls to disulfides (cysteine residues) within enzymes leading to their inactivation or conformational changes. IBA is also used to cleave tryptophanyl peptide bonds.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description 98% | description BioReagent, ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 160-162 °C (lit.) | mp 220-222 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?