Wichtige Dokumente
I5529
IgG3, Lambda from human myeloma plasma
purified immunoglobulin, >90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Synonym(e):
Human IgG3-λ
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Assay
>90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
IgG3, λ from human myeloma plasma is purified by fractionation, ion-exchange and affinity chromatography.
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)