Merck
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-Imidazolelactic acid
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-(4-Imidazolyl)propanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable