Fortfahren mit
H8017
Hydroxocobalaminacetat
vitamin B12 analog
Synonym(e):
Vitamin B12a acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 744,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C64H91CoN13O16P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1388.39
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058004
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
EC Number:
245-019-7
MDL number:
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
red to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5[C@@H](CCC(N)=O)[C@](C)(CC(N)=O)[C@@]2(C)N5[Co]OC(C)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-3/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
QHSPIHUMLGFPKX-WYVZQNDMSA-K
General description
Hydroxocobalamin is an analog of vitamin B12 with OH as an alkyl group. Vitamin B12 cobalamin refers to a group of chemically-related cobalt containing molecules.
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 cobalamin is involved in DNA synthesis and fatty acid synthesis. It also plays a vital role as a coenzyme in the conversion of mitochondrial methylmalonyl co-enzyme A to succinyl co-enzyme A. Vitamin B12 cobalamin is also involved in neurotransmitter synthesis and erythropoiesis. It also functions in the synthesis and maintenance of myelin sheath. Hydroxocobalamin (vitamin B12a, OHCbl) and cyanocobalamin (CNCbl) are storage and delivery forms.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR31861324308C0884
description
vitamin B12 analog
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥97.0%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥97.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder and chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxocobalaminacetat
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)