Fortfahren mit
I0408
Invertase-Glykoprotein-Standard
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
Synonym(e):
Invertase aus Backhefe (S. cerevisiae), β-D-Fructofuranosid-fructohydrolase, β-D-Fructofuranosidase, Saccharase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
€ 186,15
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-615-7
MDL number:
EG-Nummer:
Biological source:
Saccharomyces cerevisiae
Concentration:
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
€ 186,15
Listenpreis€ 219,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
mol wt
60 kDa
concentration
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
storage temp.
2-8°C
Application
Invertase Glycoprotein Standard has been used:
  • to generate N-linked glycan library
  • as a negative control to study the binding of lectins to high mannose structures
  • for sample pre-treatment in proteomic analyses to study drug-induced toxic epidermal necrolysis
Wird in der Produktion von Süßwaren und Kunsthonig eingesetzt.
The Invertase Glycoprotein Standard can be used to demonstrate N-glycosylation using PNGase F with both in-solution and in-gel procedures. The extent of deglycosylation can be assessed by mobility shift on SDS-PAGE gels.
Biochem/physiol Actions
Invertase hydrolysiert Saccharose zu Glucose und Fructose , dieses Reaktionsprodukt ist farblos. Im Gegensatz dazu werden bei der sauren Hydrolyse gefärbte Produkte erhalten.
Other Notes
Invertase is an enzyme that catalyses the hydrolysis of sucrose into fructose and glucose. Invertase Glycoprotein Standard is the periplasmic (glycosylated form, external invertase) with 50% of its mass as polymannan. Since yeast can provide an alternative system for protein glycosylation that is similar to mammalian systems, periplasmic invertase is often used as a model for the study of the function of oligosaccharides in glycoproteins and for studies on glycoprotein biosynthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I4504I4753I9274
description
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
description
Grade VII, ≥300 units/mg solid
description
Grade X, ≥300 units/mg solid
description
200-300 units/mg solid
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
bakers yeast
biological source
-
biological source
-
concentration
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
60 kDa
mol wt
-
mol wt
~260 kDa
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)