Fortfahren mit
HT109
Eisenhämatoxylin-Färbekit nach Weigert, Teil B
Synonym(e):
Eisenhämatoxylin-Lösung nach Weigert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Part B
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Zur Verwendung in Verbindung mit HT107. Empfohlen für langwierige oder saure Färbeverfahren. Widerstandsfähiger gegen Entfärbung als aluminiumbasierte Hämatoxylin-Formulierungen.
Other Notes
Eisen(III)-chlorid in verdünntem HCl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT107HT1002MHS16
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
200, 500
Quality Level
200, 500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)