Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15989E
Feature:
Holds 25 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, white plastic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
nickel closure, white plastic
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989E
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989E | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989R | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989B |
| feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm |
| material nickel closure, white plastic | material nickel closure, white plastic | material blue plastic , nickel closure | material green plastic , nickel closure |
| L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?