Fortfahren mit
HS23263B
Horizontal storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23263B
Feature:
to hold 8 x 80 well racks
Material:
clear acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear acrylic
feature
to hold 8 x 80 well racks
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263B
L × W × H
310 mm × 236 mm × 122 mm
General description
The Horizontal Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Features and Benefits
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS23263AHS159890BZ710911
feature
to hold 8 x 80 well racks
feature
to hold 8 x 80 well racks
feature
Holds 15 x slide boxes
feature
Holds 6 x hybridization bottles
material
clear acrylic
material
clear acrylic rack
material
clear acrylic
material
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23263A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS159890B
manufacturer/tradename
WHEATON® 805015
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
L × W × H
310 mm × 236 mm × 122 mm
L × W × H
157 mm × 236 mm × 234 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)