Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1426C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426C
L × W × H
119 mm × 90 mm × 19 mm
volume
100 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom to resist tipping
- Antistatic versions available
- 2 color and 4 sizes
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1426C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1427A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1426A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1427C |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging pk of 500 | packaging pk of 500 | packaging pk of 500 | packaging pk of 500 |
| color black | color black | color black | color black |
| volume 100 mL | volume 25 mL | volume 25 mL | volume 100 mL |
| L × W × H 119 mm × 90 mm × 19 mm | L × W × H 71 mm × 46 mm × 14 mm | L × W × H 71 mm × 46 mm × 14 mm | L × W × H 119 mm × 90 mm × 19 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?