Fortfahren mit
HS1423C
Weigh Boat
Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
Synonym(e):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square black polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1423C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
square black polystyrene
size
large
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423C
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
color
black
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1423CCHS1421CHS1420CC
Weigh Boat Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
HS1423C
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
HS1423CC
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea
HS1421C
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
HS1420CC
Weigh Boat
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423CC
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420CC
material
square black polystyrene
material
square black polystyrene
material
square blue polystyrene
material
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
L × W × H
(140 mm) × 140 mm × 22 mm
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
color
black
color
black
color
blue
color
white
size
large
size
large
size
large
size
large
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)