Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41122401
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white PTFE stir bar(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120553
L
300 mm
General description
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
Features and Benefits
- The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
- Chemically inert and easy to clean
- Encapsulation in PTFE
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description white PTFE stir bar(s), L 300 mm | description Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm | description Rigid, PE, L 18 in. | description Rigid, PE, L 12 in. |
| L 300 mm | L 13 in. | L 18 in. , 18 mm | L 12 in. , 12 mm |
| material white PTFE stir bar(s) | material PTFE | material PE | material PE |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120553 | manufacturer/tradename Bel-Art H37774-0101 | manufacturer/tradename Bel-Art F37773-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F37772-0000 |
| packaging pack of 5 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?