Fortfahren mit
HS120376
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120376
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120376
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12 mm
color
blue
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120262HS120383HS120379
description
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, blue, pk of 10
description
natural, pk of 10, Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
description
Holds 81 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
description
Holds 144 x 0.2 mL tubes, white, pk of 10
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120376
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120262
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120383
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
color
blue
color
natural
color
white
color
white
well diam.
12 mm
well diam.
12 mm
well diam.
12 mm
well diam.
7.9 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)