Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120262
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120262
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12 mm
color
natural
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120262 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120376 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120383 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120379 |
| feature Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | feature Holds 81 x 1.5-2 mL tubes | feature Holds 81 x 0.5 mL tubes | feature Holds 144 x 0.2 mL tubes |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 | packaging pk of 10 |
| color natural | color blue | color white | color white |
| well diam. 12 mm | well diam. 12 mm | well diam. 12 mm | well diam. 7.9 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?