Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1040A
Material:
blue acrylic
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
blue acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1040A
General description
Ergonomically angled for easy dispensing this translucent acrylic dispensers provide easy access to safety accessories. The hinged lid protects glasses from dust and debris. Can be mounted on counter or wall.
Features and Benefits
- Hinged lid protects glasses from dust and debris
- Set on counter or wall mount (screws included)
- Large dispenser holds approximately 20 glasses
- Small dispenser holds approximately 10 glasses
- Great for holding other personal items
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description blue acrylic | description clear acrylic | description acrylic, L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in. |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1040A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1041 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23452 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SFBX-1000 |
| material blue acrylic | material blue acrylic | material clear acrylic | material acrylic |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?