Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SFBX-1000
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
€ 78,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SFBX-1000
L × W × H
6.5 in. × 4 in. × 2 in.
General description
Acrylic box for storing and easily dispensing sealing films.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description acrylic, L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in. | description clear (dispenser) | description blue (dispenser) | description green (dispenser) |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SFBX-1000 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234524 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234525B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234525C |
| material acrylic | material acrylic , clear (dispenser) | material blue (dispenser), acrylic | material acrylic , green (dispenser) |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in. | L × W × H 119 mm × 168 mm × 175 mm | L × W × H 120 mm × 156 mm × 171 mm | L × W × H 120 mm × 156 mm × 171 mm |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?