Merck
HS100011
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
Größe auswählen
1 EACH
€ 64,80
€ 64,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 64,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.11
€ 64,80
Check Cart for Availability
Beschreibung
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS100011
Parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Allgemeine Beschreibung
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 6 x 1.5/2mL Tube, Black
Rechtliche Hinweise
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)