Merck
HPR116080
Sigma-Aldrich
Differenzierte HepaRG Zellen, kryokonserviert
Liver tumor of female patient diagnosed with hepatocarcinoma and hepatitis
Synonym(e):
HepaRG Cell Line
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
Differenzierte HepaRG Zellen, kryokonserviert,
Biologische Quelle
(Liver tumor of female patient diagnosed with hepatocarcinoma and hepatitis C)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
HepaRG ist eine humane Hepatom-Zelllinie, die ursprünglich von mit Leberkarzinom und Hepatitis C diagnostizierten Patientinnen gewonnen wurde. Die Zellen enthalten ein pseudo-dioploiden Karotyp und wurden als ovale duktulare bipotente Leberzelllinie charakterisiert, die in Gegenwart von DMSO fähig ist, sowohl biliäre als auch hepatozytäre Linien zu unterscheiden. HepaRG-Zellen eignen sich als Alternative zu menschlichen Primärzellen, da sie die wichtigen funktionellen Aktivitäten dieser Zellen aufrechterhalten. HepaRG-Zellen exprimieren funktionelle Konzentrationen der wichtigsten Xenosensoren (PXR, CAR und AhR), Wirkstofftransporter, Wirkstoffmetabolisierungsenzyme der Phasen I und II sowie wichtige an den stressinduzierten Signalwegen beteiligte hepatische Transkriptionsfaktoren. Die HepaRG-Zellen sind vollständig differenziert und werden gebrauchsfertig geliefert.
Anwendung
Detaillierte Protokolle sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
HepaRG-Zellen eignen sich für viele in-vitro durchgeführte ADME-Anwendungen, z. B. für die Arzneimittelmetabolisierung, Bildung von reaktiven Metaboliten, Clearance sowie CYP-Hemmung und -Induktion. Des Weiteren sind sie für verschiedene In-vitro-Toxizitätsassays geeignet, u. a. für allgemeine Hepatotoxizität, Cholestase und Virusinfektion. HepaRG-Zellen wurden kürzlich für die Generierung von hepatischen Sphäroiden in Bioreaktoren gezüchtet und in Tiere implantiert, um humanisierte Lebern zu produzieren. Der Bereich potenzieller Anwendungen für HepaRG-Zellen erweitert sich laufend und schnell.
Rechtliche Hinweise
Die Nutzung dieses Produkts ist vorbehaltlich einer oder mehrerer Lizenzvereinbarungen.
HepaRG-Zellen sind patentiert und ihre Verwendung unterliegt strengen Einschränkungen. Die Zellen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen nach Abschluss einer Studie oder eines Experiments als Einmalprodukt entsorgt werden. Fortpflanzung, Reproduktion, Klonierung, Subklonierung oder jede andere Verwendung der Zellen nach Abschluss einer Studie ist verboten. Die Verwendung der Zellen für die Produktion oder Herstellung kommerzieller Produkte für den allgemeinen Verkauf oder für die Verwendung in der Herstellung von für den allgemeinen Verkauf bestimmter Produkte ist verboten. Die Weitergabe der Zellen an eine Person, die nicht in der gleichen Organisation beschäftigt ist, ob zum finanziellen Nutzen oder nicht, ist verboten. Wenn Sie die Bedingungen dieser BESCHRÄNKTEN NUTZUNGSLIZENZ nicht akzeptieren, dürfen Sie diese Zellen NICHT BESTELLEN oder; wenn schon bestellt, nicht verwenden, sondern müssen diese sofort gegen Gutschrift des bezahlten Betrags zurücksenden. Jeder Verstoß gegen diese Beschränkte Nutzungslizenz wird in dem vollen unter dem Recht zulässigen Maß strafrechtlich verfolgt.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ergänzung
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catherine C Bell et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(4), 419-429 (2017-02-01)
Reliable and versatile hepatic in vitro systems for the prediction of drug pharmacokinetics and toxicity are essential constituents of preclinical safety assessment pipelines for new medicines. Here, we compared three emerging cell systems-hepatocytes derived from induced pluripotent stem cells, HepaRG
Maxime Demazeau et al.
International journal of pharmaceutics, 524(1-2), 268-278 (2017-04-04)
In this study, we evaluated cationic liposomes prepared from diether-NH
Anika Mann et al.
Human cell, 30(4), 267-278 (2017-05-21)
HepaRG cells are widely used as an in vitro model to assess drug-induced hepatotoxicity. However, only few studies exist so far regarding their suitability to detect the effects of drugs requiring a preceding activation via the cytochrome P450 (CYP) system.
Yi Ni et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1540, 15-25 (2016-12-16)
Investigations of virus-host interactions rely on suitable in vitro cell culture systems that efficiently support virus infection. Such systems should ideally provide conditions that resemble those of natural host cells, e.g., the cell-type specific signaling and metabolic pathways. For HBV
Lindsey M Ott et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 22(5), 614-625 (2017-03-28)
Drug-induced liver injury (DILI) and drug-drug interactions (DDIs) are concerns when developing safe and efficacious compounds. We have developed an automated multiplex assay to detect hepatotoxicity (i.e., ATP depletion) and metabolism (i.e., cytochrome P450 1A [CYP1A] and cytochrome P450 3A4
Artikel
Oral drug delivery involves dissolution in the small intestine and absorption across the enterocyte barrier into the portal vein followed by subsequent delivery through the liver into the systemic circulation.