Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 322,00 € 273,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3 · 2H3PO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-118-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3744619
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Histamin -diphosphat (Salz) Monohydrat,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
InChI key
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99.0% (NT) | description ≥99% (TLC), powder | description ≥97.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamin -diphosphat (Salz) Monohydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?