Fortfahren mit
H6764
1-Heptacosanol
≥98%
Synonym(e):
n-Heptacosanol, NSC 53829
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H56O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.73
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
217-906-9
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C27H56O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/h28H,2-27H2,1H3
InChI key
ULCZGKYHRYJXAU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O3379494459930628
description
≥98%
description
≥99% (GC)
description
CAS 29836-26-8 is a non-ionic detergent intended for solubilizing membrane-bound proteins in their native state and for the preparation of lipid vesicles.
description
≥95%
assay
≥98%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)