Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 544,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
1895465
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine (calf) thymus
€ 544,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenFeatures and Benefits
Do not confuse Sigma "Type" designations with the "Fraction" designations used by Luck and co-workers.
Preparation Note
Arginine-rich subgroup f3 isolated by a modification of the method of Johns, E.W., Biochem. J., 92, 55 (1964).
Analysis Note
Contains other subgroups
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Type VIII-S | description Type II-A, lyophilized powder | description ≥85% (SDS-PAGE) | description Type I (Sigma designation) |
| biological source bovine (calf) thymus | biological source bovine (calf) thymus | biological source bovine (calf) thymus | biological source bovine (calf) serum |
| form powder | form lyophilized powder | form frozen liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| type Type VIII-S | type Type II-A | type - | type Type I (Sigma designation) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histon aus Kalbsthymus
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?