Fortfahren mit
H3167
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride
≥98% (HPLC), DAT and NET inhibitor, powder
Synonym(e):
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, (+)-(2S,3S)-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, (2S,3S)-2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol hydrochloride, GW 353162, Radafaxine hydrochloride, SS-hydroxybupropion hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
€ 461,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18ClNO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.20
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 138,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.C[C@@H]1NC(C)(C)CO[C@@]1(O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H/t9-,13+;/m0./s1
InChI key
ORXTVTDGPVINDN-BTJVGWIPSA-N
General description
(2S,3S)-hydroxybupropion is a major metabolite of bupropion.
Biochem/physiol Actions
(2S,3S)-hydroxybupropion is a dopamine transporter (DAT) and norepinephrine transporter (NET) transporters inhibitor and nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) family modulator. Hydroxybupropions were reported to contribute to antidepressant and perhaps smoking cessation activities. Both (2S,3S) and (2R,3R) metabolites reverse affective and somatic withdrawal signs in nicotine-dependent mice, but (2S,3S)-hydroxybupropion is more potent. (2S,3S)-hydroxybupropion significantly decreases the development of nicotine reward in mice.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0752A6476862231
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)