Fortfahren mit
H108
Hemicholinium-3
≥95% (HPLC), acetylcholine synthesis inhibitor, solid
Synonym(e):
2,2′-(4,4′-Biphenylene)bis(2-hydroxy-4,4-dimethylmorpholinium bromide)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34Br2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-227-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5704458
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hemicholinium-3, solid, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 1.3 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C4(O)C[N+](C)(C)CCO4
InChI
1S/C24H34N2O4.2BrH/c1-25(2)13-15-29-23(27,17-25)21-9-5-19(6-10-21)20-7-11-22(12-8-20)24(28)18-26(3,4)14-16-30-24;;/h5-12,27-28H,13-18H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
OPYKHUMNFAMIBL-UHFFFAOYSA-L
Application
Hemicholinium-3 has been used in the preparation of Krebs-HC-3 buffer to study its effects on choline uptake and choline acetyltransferase activity in differentiated human neuroblastoma (SK-N-SH) cells.
Biochem/physiol Actions
Hemicholinium-3 plays a role in blocking the neuronal choline uptake thereby inhibiting acetylcholine synthesis in the brain.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1533SML359394257
description
solid, ≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: 1.3 mg/mL, H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)