Merck
H0790
HIV Protease Fluorescent Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 MG
€ 490,45
€ 490,45
Listenpreis€ 577,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H76N14O14
Molekulargewicht:
1097.22
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HIV Protease Fluorescent Substrate, Ex: 320nm, Em: 420nm
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
208748230914324696
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
acetonitrile: water (1:4): 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, acetonitrile: water (1:1): soluble
solubility
water: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Substrate for HIV protease (Wildtype and mutants)
Other Notes
Substrate is cleaved between the Nle and Tyr residue, producing a fluorescence that is measured with Ex: 320nm Em: 420nm. This substrate is recognized by both the Wild Type and Drug Resistant Mutants.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)