Fortfahren mit
SML0011
VAHA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
VAHA, Valproyl hydroxamic acid, VPA-HA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(CCC)C(=O)NO
InChI
1S/C8H17NO2/c1-3-5-7(6-4-2)8(10)9-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
ROJGIRXXBBBMPL-UHFFFAOYSA-N
Application
VAHA may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Hydroxamic acid derivatives of valproic acid exhibit anticonvulsant activity with no teratogenic activity in mouse neural tube defect model.[1] It is effective in the treatment of bipolar disorders.[2]
VAHA (Valproyl hydroxamic acid) is an HDAC inhibitor with less activity than valproic acid against Class I enzymes but much greater Class II activity
VAHA is an HDAC inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0061H0131V2889
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ~50 mg/mL
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)