Fortfahren mit
GHS216
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,90
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 79,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 g/L
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Other Notes
4 g/L certified hematoxylin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GHS232GHS280GHS2128
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hematoxylin Solution, Gill No. 2
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)