Merck
GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Cytiva
Bettgröße
7 mm × NA
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
(7 mm)
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Mediane Partikelgröße
90 μm
cleaning
3-10
Arbeitsbereich
3-10
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)