GE17-0402-03
HiTrap® Protein A High Performance
Cytiva 17-0402-03, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
native protein A
Verpackung
pack of 2 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0402-03
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Größe
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-10
working range
3-9
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High binding capacitiy of 20 mg IgG/mL medium and fast kinetics.
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Designed for use with syringe, pump, or chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
- Stable over pH 3 to 9 for use, and 2 to 10 for cleaning.
- Robust, easy-to-use method.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to purify IgM antibodies by affinity chromatography using HiTrap™ IgM Purification HP.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
General instructions for affinity purification using HiTrap columns from Cytiva.
Protein A, coupled to Sepharose, binds IgG via its Fc regions, facilitating affinity chromatography purification.
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Auf dieser Seite wird dargestellt, wie eine Konvertierung zwischen linearem Fluss und volumetrischen Fließraten in der Affinitätschromatographie erfolgt.