GE78152104010350
Sera-Mag™ SpeedBeads magnetische Neutravidin-beschichtete Partikel
Cytiva 78152104010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
ligand
(Neutravavidin Coated particles)
Form
suspension (1% Solids)
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 78152104010350
Konzentration
10 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
1 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Die häufigsten Anwendungsgebiete von Sera-Mag™ SpeedBeads und Sera-Mag™ magnetischen, Carboxylat-modifizierten Partikeln sind die Probenvorbereitung, Proteomik, Isolierung von Nukleinsäuren und Immunassays.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sera-Mag™ SpeedBeads und Sera-Mag™ magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel ermöglichen die bequeme Bildung von kovalenten Bindungen von Zielmolekülen.
- Carboxylgruppen auf der Oberfläche gestatten die problemlose Bildung von kovalenten Bindungen mit Biomolekülen von Interesse unter Nutzung der anwenderfreundlichen Carbodiimid-Chemie.
- Unterschiedliche Ausprägungen von Hydrophobie/Hydrophilie sind verfügbar.
- Erhältlich als Sera-Mag™ SpeedBeads und als Sera-Mag™ Originalversion.
- Hervorragende Sensitivität und geringe nicht-spezifische Bindungen für größere Genauigkeit.
- Kurze magnetische Reaktionszeiten und stabile physische Integrität
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)