GE29-0230-51
Frac30 fraction collector
round
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round
Hersteller/Markenname
Cytiva 29-0230-51
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fractions can be collected in volumes ranging from 0.5 mL to 15 mL. The entire fraction collector rack can be transferred as required.
available in Europe only
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)