GE28-9365-51
Hisprep™ Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-51
Synonym(e):
16/10 Hisprep, Hisprep-Fast-Flow-Säule, Hisprep-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9365-51
Parameter
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
Bettgröße
16 mm × 100 mm
Bettvolumen
20 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
6% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
~40 mg binding capacity(histidine-tagged protein)
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
HisPrep™ FF 16/10-Säulen sind zur Scale-up-Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen mit Ni Sepharose™ 6 Fast Flow vorgepackt. Ni Sepharose™ 6 Fast Flow besteht aus hochgradig quervernetzten 90-μm-Agarose-Beads, auf denen ein chelatbildender Ligand immobilisiert wurde. Dieser chelatbildende Ligand ist mit Ni2+-Ionen geladen, das bevorzugte Metallion zur Aufreinigung der meisten histidinmarkierten Proteine. Die geringfügige Leckage von Ni2+-Ionen gewährleistet ein zuverlässiges Einfangen von histidinmarkierten Proteinen in wiederholten IMAC-Aufreinigungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für die praktische Scale-up-Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen optimiert.
- Mit vielen verschiedenen Reduktionsmitteln, Detergenzien, Denaturierungsmitteln und anderen Additiven kompatibel.
- Geringfügige Ni2+-Leckage.
- Hohe Bindungskapazität, ca. 40 mg/mL Medium.
- Praktisches und zeitsparendes vorgepacktes 20-mL-HiPrep™ Format.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to purify or remove proteins and peptides with exposed amino acids with Chelating Sepharose High Performance, Chelating Sepharose Fast Flow, Capto Chelating from Cytiva.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap™ FF columns and ÄKTAprime from Cytiva.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokolle
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.