GE28-9356-05
HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 28-9356-05, column L × I.D. 60 cm × 26 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Mol-Gew.
20000-8000000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9356-05
Parameter
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
Bettvolumen
320 mL
Säule L × ID
60 cm × 26 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-acrylamide phase
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
3-11
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.