GE28-9165-37
HiTrap® Capto™ DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
diethylaminoethyl
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9165-37
Parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.