Merck
GE28-4013-53
His SpinTrap
Cytiva 28-4013-53
Synonym(e):
His-Spintrap-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4013-53
Verpackung
pkg of 50 x 100 μL
Bettvolumen
100 μL
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
His SpinTrap ist eine vorgepackte Einweg-Spin-Säule für die Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen mittels immobilisierter Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC)
* Siehe Abschnitt über Lizenzinformationen in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).
Aufreinigung von ungereinigten Proben auf His SpinTrap-Säulen minimiert den Verlust von Zielproteinen durch manuellen Betrieb, wie z. B. bei Probenvorzentrifugierung, Umfüllen in Zentrifugenröhrchen und dem Auffangen von Überständen. Zusätzlich reduziert das direkte Beladen von His SpinTrap-Säulen mit ungereinigten Proben die Vorbereitungszeit der Proben, was den Abbau und die Oxidation von empfindlichen Zielproteinen minimiert.
His SpinTrap-Säulen werden zusammen mit einer gewöhnlichen Mikrozentrifuge verwendet und ein Aufreinigungslauf dauert ungefähr 10 min. Verwenden Sie die His SpinTrap-Säulen mit Puffern, die mit dem Histidinpuffer-Kit vorbereitet wurden, um optimale Leistungen zu erzielen.
Die Säulen sind mit Ni-Sepharose High Performance vorgepackt, die mit Nickelionen vorgeladen sind, um die Histidin-markierten Proteine zu erfassen. Geringfügiger Austritt von Nickelionen aus dem Ni-Sepharose High Performance Medium.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für einfache kleinskalige Aufreinigung von Histidin-markierten* Proteinen und schnelles Expressions-Screening.
  • Ni-Sepharose High Performance in vorgepackten Spin-Säulen.
  • Ausbeute von bis zu 750 μg reinem Protein je Säule.
  • Aufreinigung kann direkt mit gereinigten oder ungereinigten Zelllysaten erfolgen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (0,15 % Kathon, CG)
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Optimierung der Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen mit Cytiva-Produkten.
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Alle anzeigen
Protokolle
This page describes a small-scale purification (minipreps) of histidine-tagged recombinant proteins using His SpinTrap and His SpinTrap Kit from Cytiva.
Ni Sepharose High Performance consists of highly cross-linked 6% agarose beads (34 µm) to which a chelating group has been immobilized and subsequently charged with Ni2+ ions.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.