Merck
GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
About This Item
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pack of 2 μmol
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-2090-02
Konzentration
5 mM
Farbe
Colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)